Learn More
Tygon S3™ E-LFL Long Fle in., ible Life Tubing
Codice prodotto. 30053821 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1-1/4 in.
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Overall Length (English):
10 ft.
25 ft.
Dimensione della confezione:
3m
7.60m
Codice prodotto. 30053821
Marca: Tygon 5011360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically for use in peristaltic pump applications
Extremely low particle spallation. Long fle in., life – reduces downtime. Suitable for high purity applications. Meets USP Class VI, NSF-51 and FDA criteria
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 5/16 in.
Materiale Tygon S3 E-LFL
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/16 in.
Overall Length (English) 25 ft.