missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon S3™ E-LFL Long Fle in., ible Life Tubing

Codice prodotto. p-200105204 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1-1/4 in.
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Overall Length (English):
10 ft.
25 ft.
Dimensione della confezione:
3m
7.60m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30054365

Marca: Tygon 5011361

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed specifically for use in peristaltic pump applications

Extremely low particle spallation. Long fle in., life – reduces downtime. Suitable for high purity applications. Meets USP Class VI, NSF-51 and FDA criteria

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Materiale Tygon S3 E-LFL
Diametro (sistema imperiale) esterno 5/8 in.
Overall Length (English) 25 ft.
Colore Clear
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato