Learn More
Brady™ S3100 Sign and Label Printer- F&B Kit EU
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easily design and print professional food or beverage safety signs, pipe markers, and labels when you need them
- Print incredibly fast with automatic setup, built-in keyboard, and touchscreen interface
- Create reliable labels that are washdown resistant and do not crumble when exposed to cleaning agents or pressure
- Fully protect food processing with metal detectable signs that enable additional protection against contamination
Specifica
Specifica
| Tipo di display | LCD Touchscreen |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 241 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 10 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 260 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |