Learn More
Eppendorf™ S44iR Shaker Bundle for Screening (EU)
Click to view available options
Orbita:
2.5 or 5.1 cm (1 or 2 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Massima capacità in beute con un ingombro ridotto – crescita di più cellule in meno spazio
- Il nuovo Eppendorf X-Drive brevettato con tecnologia semiautomatica per il contrappeso offre un'agitazione uniforme e senza problemi
- Elevata omogeneità della temperatura su tutta la camera per risultati riproducibili\nAccesso facile a tutti i vostri campioni utilizzando la piattaforma a scomparsa
- Porte scorrevoli verso l'alto per un accesso pratico e senza sforzo
- Ottimizzate lo spazio a disposizione impilando due o tre apparecchi
- La nuova interfaccia utente touchscreen assicura un facile utilizzo. Ottenete con un solo tocco stati di allarme, registro eventi e informazioni sull'utente.
- Create programmi con diversi passaggi per un controllo automatico dell'agitatore
- Ampia scelta di accessori e piattaforme per soddisfare ogni vostra esigenza legata alla crescita
Specifica
Specifica
| Orbita | 2.5 or 5.1 cm (1 or 2 in.) |
| Intervallo di velocità | 2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 86.9 x 118.2 x 63 cm (46.5 x 34.2 x 24.8 in.) |
| Interfaccia | USB, Ethernet |
| Intervallo temporizzatore | 0.01 to 99:59 hr., Continuous |