Learn More
Sampling Systems™ Sack Samplers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
420 mm
Tipo di punta:
End Cap
End with Bottle Adapter
Plain End
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Single point
- For taking samples from sacks
Specifica
Specifica
| Product Type | Sack Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Tipo di punta | Plain End |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) anima | 22 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |