Learn More
Sampling Systems™ Sack Samplers
Codice prodotto. 15869251 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
420 mm
Tipo di punta:
End Cap
End with Bottle Adapter
Plain End
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869251
Marca: Sampling Systems™ 1320B01
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Sack Samplers are a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Single point
  • For taking samples from sacks
Specifica
Product Type Sack Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Tipo di punta End Cap
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) anima 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm