Learn More
Notrax Saddle Trax™ Deck Plate Anti-Vibration Mat, Black
Codice prodotto. 17762298
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17762298
Marca: Notrax 979C0048BL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dense micro-cellular foam absorbs point load as well as whole body vibrations for standing workers around machinery, on forklifts and platforms, while the tough laminated diamond plate surface provides maximum durability.
  • Thickest heavy duty anti-fatigue mat for extreme comfort in industrial environments
  • Dense micro-cellular foam absorbs point load as well as whole body vibrations for standing workers around machinery, on forklifts and platforms, while the tough laminated diamond plate surface provides maximum durability
  • RedStop™ slip-resistant backing keeps the mat from shifting
Specifica
Colore Black
Lunghezza (sistema imperiale) 75 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2286 cm
Materiale PVC on Microcellular Vinyl Base
Tipo Industrial and Commercial Matting
Larghezza (sistema metrico) 122 cm