Learn More
Thermo Scientific™ Armadi di sicurezza Biologica Safe 2020 di Classe II
Protezione dei campioni nei laboratori di ricerca, laboratori farmaceutici di controllo qualità, farmacie e cliniche con i banchi di lavoro di sicurezza biologica Safe 2020 di Classe II.
Marca: Thermo Scientific™ 51026640
Descrizione
Protezione dei campioni nei laboratori di ricerca, laboratori farmaceutici di controllo qualità, farmacie e cliniche con gli armadi a sicurezza biologica Thermo Scientific™ Safe 2020 di Classe II. Grazie anche alla modalità Night-Set-Back (velocità ridotta delle ventole quando la finestra è chiusa), il modello Safe 2020 BSC consuma centinaia di kilowatt in meno rispetto agli armadi della concorrenza, per un maggiore risparmio in denaro e un minore impatto ambientale del laboratorio
Caratteristiche:
- Massima protezione degli operatori e del prodotto con la più avanzata tecnologia nel flusso laminare e nella filtrazione dell'aria
- Straordinario comfort ottenuto dal design ergonomico che previene l'affaticamento dell'utilizzatore e contribuisce alla sicurezza sul lavoro
- Massima efficienza energetica che rispetta l'ambiente e riduce i costi
- La tecnologia DC all'avanguardia utilizza l'energia in modo efficiente ed emette meno calore
- La tecnologia digitale Smart Flow™ mantiene un flusso d'aria costante durante il normale caricamento del filtro o una temporanea ostruzione del flusso d'aria
- Filtro dell'aria in entrata/scarico: H14 HEPA EN 1822, 99.995% con particelle di massima penetrabilità (MPPS
- ) Apertura anta: altezza di lavoro di 20 cm; apertura completa fino a 77.3 cm per una pulizia accurata
- L'irradiazione UV trasversale opzionale su entrambe le pareti laterali illumina l'intera area di lavoro—garantisce un'accurata disinfezione per la massima protezione dei campioni
- Livelli di rumore ridotti di 56 o 58dbA, a seconda del modello
Sicurezza e protezione
- Il monitoraggio del sensore della pressione garantisce un flusso d'aria sicuro nell'intera area di lavoro
- Un sistema di allarme indipendente segnala immediatamente eventuali ostruzioni del flusso d'aria
Struttura innovativa
- Anta frontale senza telaio e finestra laterale in vetro per una visione completa dell'area di lavoro
- Finestra a tenuta di aerosol per un'ulteriore protezione quando l'armadio è in modalità di standby
- Superficie di lavoro in acciaio inox antigraffio con tacche che intrappolano le fuoriuscite di liquidi
- EN 12469
Gli armadi sono completamente configurabili, con opzioni e accessori per soddisfare qualsiasi esigenza. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita. Non disponibile negli Stati Uniti.