Learn More
Thermo Scientific™ Armadi di sicurezza Biologica Safe 2020 di Classe II
Codice prodotto. 10462614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Codice prodotto. 10462614
Marca: Thermo Scientific™ 51026638
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Protezione dei campioni nei laboratori di ricerca, laboratori farmaceutici di controllo qualità, farmacie e cliniche con i banchi di lavoro di sicurezza biologica Safe 2020 di Classe II.
Protezione dei campioni nei laboratori di ricerca, laboratori farmaceutici di controllo qualità, farmacie e cliniche con gli armadi a sicurezza biologica Thermo Scientific™ Safe 2020 di Classe II. Grazie anche alla modalità Night-Set-Back (velocità ridotta delle ventole quando la finestra è chiusa), il modello Safe 2020 BSC consuma centinaia di kilowatt in meno rispetto agli armadi della concorrenza, per un maggiore risparmio in denaro e un minore impatto ambientale del laboratorio
Caratteristiche:
  • Massima protezione degli operatori e del prodotto con la più avanzata tecnologia nel flusso laminare e nella filtrazione dell'aria
  • Straordinario comfort ottenuto dal design ergonomico che previene l'affaticamento dell'utilizzatore e contribuisce alla sicurezza sul lavoro
  • Massima efficienza energetica che rispetta l'ambiente e riduce i costi
  • La tecnologia DC all'avanguardia utilizza l'energia in modo efficiente ed emette meno calore
  • La tecnologia digitale Smart Flow™ mantiene un flusso d'aria costante durante il normale caricamento del filtro o una temporanea ostruzione del flusso d'aria
  • Filtro dell'aria in entrata/scarico: H14 HEPA EN 1822, 99.995% con particelle di massima penetrabilità (MPPS
  • ) Apertura anta: altezza di lavoro di 20 cm; apertura completa fino a 77.3 cm per una pulizia accurata
  • L'irradiazione UV trasversale opzionale su entrambe le pareti laterali illumina l'intera area di lavoro—garantisce un'accurata disinfezione per la massima protezione dei campioni
  • Livelli di rumore ridotti di 56 o 58dbA, a seconda del modello
Sicurezza e protezione
  • Il monitoraggio del sensore della pressione garantisce un flusso d'aria sicuro nell'intera area di lavoro
  • Un sistema di allarme indipendente segnala immediatamente eventuali ostruzioni del flusso d'aria
Struttura innovativa
  • Anta frontale senza telaio e finestra laterale in vetro per una visione completa dell'area di lavoro
  • Finestra a tenuta di aerosol per un'ulteriore protezione quando l'armadio è in modalità di standby
  • Superficie di lavoro in acciaio inox antigraffio con tacche che intrappolano le fuoriuscite di liquidi
Certificazione/Conformità
  • EN 12469
Informazioni per l'ordine:
Gli armadi sono completamente configurabili, con opzioni e accessori per soddisfare qualsiasi esigenza. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita. Non disponibile negli Stati Uniti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificazione/Conformità EN 12469
Larghezza (sistema metrico) interno 120 cm
Product Type Class II Biosafety Cabinet
Modello Safe 2020 Class II
Livello di rumorosità 56 o 58 dbA, a seconda del modello
Prese Una doppia su ogni lato
Consumo energetico 200 w
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 20 cm; 77.3 cm max
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 51.1 in.
Volume (sistema metrico) di scarico 386 m cubi (227 cfm)/ora
Filtro dell'aria di scarico H14 HEPA EN 1822
Efficienza filtro 99.995%con particelle di massima penetrabilità (MPPS)
Tipo di filtro H14 HEPA EN 1822, 99.995% con particelle di massima penetrabilità (MPPS)
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 130 cm
Dissipazione termica (sistema imperiale) 200 W
Lighting > 850 lx
Porte 4 accessi (2 su ogni parete)
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 110 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 51 kg
Sistemi di manutenzione Fino a 4 porte ad accesso diretto; fino a 6 sulla parete posteriore
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 80 cm
Larghezza (sistema imperiale) interno 4 ft.
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) esterno 158.6 cm
Altezza (sistema metrico) interno 78 cm
Depth (Metric) Interior 46.5 cm
Peso netto (sistema metrico) 200 kg
Peso di spedizione (sistema metrico) 225 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado