Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Alluminio
Codice prodotto. 17120341
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
Silver
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 17120341
Marca: Brady™ 150301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I lucchetti SafeKey Aluminium proposti da Brady sono il non plus ultra per applicazioni di sicurezza heavy-duty in interni ed esterni.
  • Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number ALU-BRN-38ST-KD6PK
Colore Brown
Materiale Anodized Aluminum
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm