Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Alluminio
Codice prodotto. 17120361
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
Silver
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 17120361
Marca: Brady™ 150323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I lucchetti SafeKey Aluminium proposti da Brady sono il non plus ultra per applicazioni di sicurezza heavy-duty in interni ed esterni.
  • Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number ALU-RED-76ST-KD6PK
Colore Red
Materiale Anodized Aluminum
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 3 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 76 mm
Material (Shackle) Steel
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm