Learn More
Brady™ SafeKey Compact Padlocks - Nylon with 25 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
Codice prodotto. 17110261
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
3 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 17110261
Marca: Brady™ 150192
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A small and lightweight range of padlocks suitable for energy isolation programs or in small spaces.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, compatti e leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Alike
Alternate Part Number CPT-BLU-25PL-KA3PK
Colore Blue
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 4.7 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 25 mm
Material (Shackle) Plastic
N. di perni 6
Quantità 3 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 26 mm