Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
Codice prodotto. 17110381
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 17110381
Marca: Brady™ 150350
I lucchetti SafeKey Nylon proposti da Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
  • Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
  • Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
  • L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
  • Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
  • I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
  • La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
  • Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Product Type Keyed Padlocks
Tipo di tasto Keyed Different
Alternate Part Number NYL-PRP-38PL-KD6PK
Colore Purple
Materiale Nylon
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.4 mm
Altezza maniglione (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza maniglione (sistema metrico) 38 mm
Material (Shackle) Plastic
N. di perni 6
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza maniglione (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 33 mm