Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Nylon
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Tamaño de la unidad:
Pezzo
pezzi 6
Descripción
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- Il nuovo e innovativo meccanismo di chiusura a chiave ti offre molte più possibilità di utilizzare chiavi uniche rispetto a un normale lucchetto di sicurezza tradizionale, senza rinunciare a un lockout sicuro.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura è isolato e non conduttivo per proteggere gli addetti dalle scosse quando la chiave è inserita.
- Il meccanismo di chiusura a tamburo è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- I lucchetti, leggeri, resistono a urti, temperature estreme, sostanze chimiche e corrosione.
- Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell’arco).
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Keyed Padlocks |
| Tipo di tasto | Keyed Different |
| Alternate Part Number | NYL-GRN-38PL-KD |
| Colore | Green |
| Materiale | Nylon |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.4 mm |
| Altezza maniglione (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 38 mm |
| Material (Shackle) | Plastic |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido