Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
Codice prodotto. 12931355
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
12931355 X-Large pezzi 25
11743103 piccolo pezzi 100
12971345 piccolo pezzi 25
11703103 Medium pezzi 100
13005683 Medium Pezzo
12991345 Medium pezzi 25
13095673 Large Pezzo
12911355 Large pezzi 25
11713103 Large pezzi 100
11723103 X-Large pezzi 100
13025683 X-Large Pezzo
12951355 2 X-Large pezzi 25
13075673 2 X-Large Pezzo
11733103 2 X-Large pezzi 100
12961355 3 X-Large pezzi 25
11753103 3 X-Large pezzi 100
13085673 3 X-Large Pezzo
17402893 4X-Large pezzi 100
17412893 5X-Large pezzi 100
17422893 6X-Large pezzi 100
17432893 7X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 12931355 Supplier DuPont™ Supplier No. D14663986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    213.75€ / pezzi 25
    Risparmia 72.25€
    25% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
  • Robust yet lightweight (<180g per garment)
  • Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
  • Ample crotch area for freedom of movement
  • Large, easy-to-grasp zipper puller
  • 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
  • White, sizes S to XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Tuta classica Xpert
Size X-Large
Materiale Tyvek, HDPE con tecnologia flash spun
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico sul retro
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Cappuccio a 3 pezzi
Tipo di chiusura Zip autobloccante con patta
Tipo di giuntura Lato esterno
Certificazione/Conformità Categoria III, tipo 5-B e 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) da 108 a 116 cm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni relative a prodotti farmaceutici, industria chimica di trasformazione, industria petrolifera e del gas, manutenzione generale, verniciatura e altre attività nel settore automobilistico
Stile Classic Xpert
Show More Show Less
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.