missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves

Codice prodotto. 17930902 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.

Codice prodotto. 17930902

Marca: Medicom™ 1130C

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.

Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves are powder-free with textured fingertips and offer faster gloving due to their internal polymer coating, making them ideal for the medical and industrial sectors.

  • High elasticity and dexterity
  • Watertight and airtight
  • Category III
  • Ambidextrous
  • Recommended for medical and industrial applications

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare, Industrial
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 3.15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Examination Gloves
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato