Learn More
WLD Tec™ Safety Adapter 360
Codice prodotto. 11704179
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flame100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11704179
Marca: WLD Tec™ 2.000.701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safety adapter 360 with integrated pressure regulator for flame 100.
  • For Flame 100.
  • With integrated pressure regulator
  • For cartridges CV 360, 52 g from Camping Gaz.
  • Continuous cartridge operation 65 minutes.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flame100