Learn More
Roetzmeier™ Safety Barrel with 0.75 in. Self-Closing Tap and Separate Ventilation
Codice prodotto. 10409512
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10409512
Marca: Roetzmeier™ 25Z
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-quality safety barrel designed to safely store and extract solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Self-closing tap at the bottom
  • Take out your liquid without moving the container
  • Separate ventilation for fast liquid flow
  • Tap allows to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Conductive – can be bonded using any part of the barrel
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket
Capacità (sistema metrico) 25 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) A15, TR3
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Round
Spessore (sistema imperiale) 0.047 in.
Spessore (sistema metrico) 1.2 mm
Altezza (sistema imperiale) 21.3 in.
Altezza (sistema metrico) 540 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 11 in.
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 12.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 278 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 315 mm
Peso (sistema imperiale) 14.4 lb.
Peso (sistema metrico) 6.540 Kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.