Learn More
Azpack™ Portabottiglie di sicurezza
Click to view available options
Modello:
Double
Single
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Choose a single or double carrier. Azpack™ Safety Bottle Carrier includes a hole in the top of the lid to keep the bottle still.
- Constructed of HDPE
- Good chemical resistance
- Strong rigid swivel handle
- Holds plain Winchester type bottles up to 2. 5L capacity
- Exterior Diameter: 164mm
- Internal Diameter: 163mm
- Thickness: 2.5 to 3.5mm
Specifica
Specifica
| Include | Maniglia girevole |
| Product Type | Portabottiglie Winchester |
| Capacità | 5 L Winchester Bottles |
| Materiale | HDPE |
| Modello | Double |
| Altezza (sistema metrico) | 294 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 293 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 163 mm |