Learn More
Kartell™ Safety Box Rack
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can hold 10 urine containers with capacities up to 200mL
- Can hold 4 stool containers with capacities up to 30mL
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Urine containers and stool containers |
| Dimensioni (L x P x A) | 332 x 145 x 60mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 332 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |