Learn More
Roetzmeier™ Safety Can with 1.25 in. Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum safety for you and your solvents
- Made of stainless steel 316
- Gaskets made of PTFE
- Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
- Conductive – can be bonded using any part of the can
- Ergonomic handle design
- Use accessory D125 (Metering Device 1.25 in.) to safely dispense liquids
- Use accessory TR1 (Funnel) to comfortably fill the can
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Descrizione | Stainless Steel w/PTFE Gasket and Powder-coated Aluminum Handle |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | D125, TR1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Finitura | Electro-polished |
| Temperatura max (sistema metrico) | 200°C |
| Forma | Round |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.024 in. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.