Learn More
Roetzmeier™ Safety Can with 1.25 in. Screw Cap
Codice prodotto. 10504362
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10504362
Marca: Roetzmeier™ 01K
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality safety can designed to safely store solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Conductive – can be bonded using any part of the can
  • Ergonomic handle design
  • Use accessory D125 (Metering Device 1.25 in.) to safely dispense liquids
  • Use accessory TR1 (Funnel) to comfortably fill the can
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket and Powder-coated Aluminum Handle
Capacità (sistema metrico) 1 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) D125, TR1
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Round
Spessore (sistema imperiale) 0.024 in.
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Altezza (sistema metrico) 218 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 4 in.
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.1 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 4.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 101 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 28 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 111 mm
Peso (sistema imperiale) 1.4 lb.
Peso (sistema metrico) 0.656 Kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.