Learn More
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Screw Cap
Codice prodotto. p-8014988
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10643321
Marca: Roetzmeier™ 05KK
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Capacità (sistema metrico) 5 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) D150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Rectangular
Spessore (sistema imperiale) 0.032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 130 x 200 x 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Peso (sistema imperiale) 3.6 lb.
Peso (sistema metrico) 1.650 Kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.