Learn More
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Self-Closing Metering Device
Codice prodotto. p-8014987
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10251981
Marca: Roetzmeier™ 10KD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Metering device to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Metering device is self-closing
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
  • Use accessory TR2 (Funnel) or TR2V (Funnel with overfill-protection) to comfortably fill the canister
  • Use accessory A15 (Spout 1.5 in.) to dispense liquid
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Metering Device
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) K150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Rectangular
Spessore (sistema imperiale) 0.032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 130 x 280 x 380 mm
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.501 Kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.