Learn More
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Self-Closing Tap and Ventilation
Codice prodotto. 10085771
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10085771
Marca: Roetzmeier™ 05KZ
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Designed to store and extract horizontally
  • Take out your liquid without moving the container
  • Separate ventilation for fast liquid flow
  • Tap allows to precisely dispense the amount of liquid you need
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Includes a flame trap
  • Tap is self-closing
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Tap
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Capacità (sistema metrico) 5 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) D150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Rectangular
Spessore (sistema imperiale) 0.032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 130 x 200 x 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Peso (sistema imperiale) 3.6 lb.
Peso (sistema metrico) 1.650 Kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.