Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Codice prodotto. 10190040 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10190040
Marca: SCAT 107957
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Certificazione/Conformità Omologazione UN-Y
Dimensione chiusura S55
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica 5 L, S55, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 160 x 230 x 185 mm
Dimensioni (L x P x A) 185 x 160 x 230 mm
Da utilizzare con (applicazione) For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Include Approvazione UN-Y
Materiale HDPE
Mouth Style S55
Product Type Tanica
Sterilità No estéril
Larghezza (sistema metrico) 160 mm