Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Tanica 20 L, S60/61, PE-HD, con galleggiante, dimensioni (L x A x P): 260 x 455 x 285 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 285 x 260 x 455 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem |
| Include | Galleggiante |
| Vedi altri risultati |