Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Certificazione/Conformità | Omologazione UN-Y |
| Dimensione chiusura | S55 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Tanica 10 L, S55, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 185 x 305 x 225 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 225 x 185 x 305 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tutti gli usi e adatto per il sistema di sicurezza S.C.A.T. |
| Altezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Vedi altri risultati |