Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Codice prodotto. 17997260 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Codice prodotto. 17997260
Marca: SCAT 107755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
  • Made of robust HDPE, which is very resistant to almost all solvents commonly used in the laboratory
  • Smallest canisters have a volume of only 5 L and are ideally suited for use on tables or smaller storage areas
  • Larger canisters are available with volumes of 10, 12, 20, 30 up to 60 L, which can be deposited under tables or in safety cabinets
  • Thread types S55, S60/61, S65, S70/71, S90 and S95 are commonly used in the laboratory, they are all compatible with the SCAT SafetyWasteCaps range for the safe disposal of volatile hazardous substances
  • Special versions available with floats for level indication or with internal fluorination for double protection of the contents, both for permeation from outside to inside and for diffusion from inside to outside
The wide range of non-electrically conductive canisters includes a variety of designs for individual use in the laboratory for the disposal of solvents in combination with the SCAT SafetyWasteCaps to increase your laboratory safety.
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Certificazione/Conformità UN-Y approval
Dimensione chiusura S60/61
Colore Natural
Descrizione Canister 25 liter, S60/61, PE-HD, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 250 x 475 x 295 mm
Dimensioni (L x P x A) 250 x 475 x 295 mm
Da utilizzare con (applicazione) For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
Materiale HDPE
Mouth Style Rosca S60
Product Type Canister
Sterilità No estéril