Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
S50
S60/61
S70/71
S90
Include:
Approvazione UN-Y
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y
Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Galleggiante
Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione
Risparmio di spazio
With red stripes on the grip, without UN Y-certification
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Colore | Nero |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 290 x 265 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™ |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imbuti di sicurezza |
| Include | Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y |
| Materiale | HDPE |
| Mouth Style | Rosca S60 |
| Vedi altri risultati |