Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
S50
S60/61
S70/71
S90
Include:
Approvazione UN-Y
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Con strisce blu sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Con strisce gialle sull'impugnatura, senza certificazione UN Y
Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y
Galleggiante
Omologazione UN-X; con striscia di visualizzazione
Risparmio di spazio
With red stripes on the grip, without UN Y-certification
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
- Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
- Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
- Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
- Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
- Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Certificazione/Conformità | UN-Y approval |
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Colore | Black |
| Descrizione | Canister, 20 Liter, S60/61, PE-HD electrostatic conductive, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 290 x 399 x 245 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 399 x 245 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Collection of Flammable Liquid Waste |
| Include | Canister with UN-Y Approval |
| Vedi altri risultati |