Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
Raccordement : 1 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 2 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordement : 4 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air
Raccordi: 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 x tappi ciechi PFA, 1 x valvole di sfiato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata con indicatore di cambio per l'equalizzazione della pressione. I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi Design attraente e disposizione chiara delle connessioni Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori Valvola dell'aria gratuita con indicatore di cambio inclusa in ogni SafetyCap
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
| Include | Raccordement : 3 x PFA 3.2 mm OD, 1 x Vannes d'air |
| Materiale | PTFE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GLS80 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Safety Cap III |
| Autoclavabile | Autoclavabile |