Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con chiusura
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
1 Fitting, 1 Air Valve, 1 Shut-off
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, 2 chiusure
2 raccordi, 1 valvola dell'aria, chiusura (combinata)
3 fittings, 1 air valve, 2 shut-offs (combined)
3 raccordi, 1 valvola dell'aria, 3 chiusure
4 x chiusura, 4 x raccordi PFA 3,2 mm OD, valvola aria
6 raccordi, 1 valvola di sfiato, 6 valvole di intercettazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas e vapori di solventi pericolosi. Durante le riparazioni delle pompe HPLC, la chiusura dei SafetyCap può essere chiusa in modo che i capillari e il filtro del solvente rimangano nel solvente. In questo modo la pompa può essere risciacquata rapidamente e facilmente quando viene rimessa in funzione dopo le riparazioni.
- Adattatore Luer Lock
- Design migliorato del raccordo per una connessione più facile
- Costruito in PTFE di grado medico, raccordi PFA e un tappo a vite in PPS
- Include uno spazio per l'etichettatura individuale
- Autocalcolabile fino a 200°C
- Costruzione stabile per una migliore manipolazione
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
| Include | 3 raccordi, 1 valvola dell'aria, 3 chiusure |
| Materiale | PFA, PTFE, PPS |
| Dimensioni (sistema metrico) | Raccordo O.D. 3,2 mm |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Safety Cap |