Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Safety Clip Conical Joint Clips
Codice prodotto. 11963361
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For ground joint NS 24/29
For ground joint NS 45/40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11963361
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 01103845
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
POM safety clip for conical ground joints
  • Height adjustable by variable gear rods, also for use with sleeves with grip collar
  • Outstanding chemical resistance
  • Operating temperature up to approximately 150°C
Specifica
Quantità 10
Materiale POM
Da utilizzare con (apparecchiatura) For ground joint NS 45/40
Colore Blue