Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 41 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 122 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 24 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 45-400 |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |