Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Amber Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16124467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 16124467
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
  • Coated in layer of plastisol
  • Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
  • If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
  • Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 171 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura White
Finitura collo 28-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Safety-coated Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm