Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
Codice prodotto. 16114487 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 30
pezzi 60
Codice prodotto. 16114487
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
  • Coated in layer of plastisol
  • Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
  • If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
  • Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 22 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 108
Finitura collo 24-400
Closure Included No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Product Type Safety-coated Boston Round Bottle
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm