Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 30
pezzi 60
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 13 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 108 |
| Finitura collo | 24-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Narrow |
| Vedi altri risultati |