Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Codice prodotto. 11553782 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
480 mL
960 mL
Dimensione chiusura:
70-400 mm
89-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11553782
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
Reduce breakage and lab mishaps with these Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles. If the glass breaks, the plastisol coating contains the substance in the bottle long enough to allow for proper disposal.
  • Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Features polypropylene PE Foam/PTFE lined cap attached
Specifica
Capacità 8 oz., 250mL
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Materiale Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Quantità 12/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 70-400
Closure Included
Bocca Larga
Forma Straight-sided, Round
Product Type Safety-Coated Straight Sided Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap