Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Wide Mouth Glass Jars with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 67 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 57 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent, Chemical or Sample Storage with Plastisol Coating for Safety are Easier to Grip and Harder to Break |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 92 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 12 |
| Vedi altri risultati |