Learn More
Fisherbrand™ Safety Cover for Dry Block Heaters
Codice prodotto. 17581896 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisherbrand™ 1 Block System
Fisherbrand™ 2 Block System
Fisherbrand™ 4 Block System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17581896
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand™ Dry Block Heaters.
  • Made from tough clear acrylic for maximum visibility
  • Prevents accidental touching of a hot block or contamination of samples from splashes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand™ 4 Block System
Tipo Safety Cover
Da utilizzare con (applicazione) Preventing Burns or Contamination
Materiale Acrylic
Altezza (sistema metrico) 85 mm