Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Codice prodotto. p-7222376
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BTX Gemini SC Electroporator
BTX Gemini X2, ECM630, ECM830
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15487360
Marca: BTX™ 452020
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
  • Safety dome plugs directly into generator
  • Holds two cuvettes
  • Safety swing shield secures cuvettes in holder
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) BTX Gemini SC Electroporator
Product Type Safety Stands
Tensione 3000 VDC, 250 VAC
Descrizione Safety Dome for the Gemini SC
Include Safety Dome Only
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μsec. to 10 sec.
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 5°C to 40°C
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.3 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Sterilità Non-sterile
Content And Storage -10°C to +70°C
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave