Learn More
Deutsch Neumann™ Tubi del gas di sicurezza
Codice prodotto. 10383281
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Dimensione della confezione:
1250mm
1500mm
500mm
600mm
Pezzo
Codice prodotto. 10383281
Marca: Deutsch Neumann™ 3608125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides safe and easy connection to gas burners. Deutsch Neumann™ Safety Gas Hoses consist of a rubber tube, threaded metal spiral and end sockets on both sides.
  • Working pressure to 100 mbar
  • For gas burners meeting DIN 30 665
  • For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifica
Product Type Gas Hose
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas burners meeting DIN 30 665 and all gases
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Da utilizzare con (applicazione) All Gases Meeting DVGW Work Code G 260