Learn More
Deutsch Neumann™ Tubi del gas di sicurezza
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Tamaño de la unidad:
1250mm
1500mm
500mm
600mm
Pezzo
Descripción
- Working pressure to 100 mbar
- For gas burners meeting DIN 30 665
- For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Tubo del gas di sicurezza |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per bruciatori a gas rispondenti a DIN 30 665 e tutti i gas |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | All Gases Meeting DVGW Work Code G 260 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido