Learn More
Deutsch Neumann™ Tubi del gas di sicurezza
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Dimensione della confezione:
1250mm
1500mm
500mm
600mm
Pezzo
Descrizione
- Working pressure to 100 mbar
- For gas burners meeting DIN 30 665
- For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifica
Specifica
| Product Type | Gas Hose |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gas burners meeting DIN 30 665 and all gases |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1250 mm |