Learn More
SymLine™ Accessori per Signalbox e amplificatori di commutazione
Codice prodotto. 10104574
Click to view available options
Include:
10 Dual Lock, Reclosable Fastening Systems
Cable Set
Cable for Relay Contact
Disc Sensor, Alarm at Full State
Disc Sensor, Empty Level
EU Power Supply (220/230 V)
Holder for disc sensor
Hook and Loop Fastener Tape
Housing for Isolating Switch Amplifier
Signal Cable (10 m)
Signal Cable (3 m)
Signal Cable (5 m)
Signal Lamp, Magnetic Holder, Cable (3 m)
Product Type:
Cavo di segnale
Dual Lock Closure
Holder
Housing
Power Supply
Sensore a disco
Set di cavi
Signal Box Display
Signal Cable
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 set
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10104574
Marca: SymLine™ 108037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.- Monitorare due livelli di riempimento contemporaneamente - Touchpad - Controllo del livello tramite LED di stato - Segnali di allarme ottici e acustici - Compatibile con l'amplificatore di commutazioneATEX: Un sinonimo molto usato per le direttive ATEX dell'Unione Europea. Il termine ATEX deriva dall'abbreviazione francese di ATmosphere EXplosive. Attualmente, questa direttiva comprende due direttive UE sulla prevenzione delle esplosioni, vale a dire la direttiva ATEX sulle apparecchiature 2014/34/UE e la direttiva ATEX sui luoghi di lavoro 1999/92/CE.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Include Signal Cable (5 m)
Da utilizzare con (applicazione) Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier
Da utilizzare con (apparecchiatura) Control de nivel electrónico
Product Type Cavo di segnale