Learn More
SymLine™ Accessori per Signalbox e amplificatori di commutazione
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
35.55€ - 341.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10669290
|
SymLine™
108050 |
Control de nivel electrónico | Signal Cable (3 m Long) | Cavo di segnale |
59.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10104574
|
SymLine™
108037 |
Control de nivel electrónico | Signal Cable for Electronic Level Control (5 m Long) | Cavo di segnale |
63.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10202570
|
SymLine™
108038 |
Control de nivel electrónico | Signal Cable (10 m Long) | Signal Cable |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10810571
|
SymLine™
108045 |
Safety Waste Caps | Disc Sensor, Empty Level | Sensore a disco |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10337759
|
SymLine™
108048 |
Safety Waste Caps | Disc Sensor, Alarm at Full State | Sensore a disco |
341.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15912531
|
SymLine™
108219 |
Signalbox2 | Cable Set | Set di cavi |
111.00€
1 set |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10657145
|
SymLine™
108039 |
Relay Contact, Switch-off Peripheric Instruments | Cable for Relay Contact | Signal Cable |
48.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10367589
|
SymLine™
108051 |
Relay Contact | EU Power Supply (220/230 V) | Power Supply |
94.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16593532
|
SymLine™
106590 |
Amplificatore con interruttore di isolamento | Housing for Isolating Switch Amplifier | Housing |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10810021
|
SymLine™
900107 |
Sensori a disco di controllo del livello | 10 Dual Lock, Reclosable Fastening Systems for Disc Sensor | Dual Lock Closure |
39.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10121310
|
SymLine™
900108 |
Disc Sensors | Hook and Loop Fastener Tape | Dual Lock Closure |
35.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.- Monitorare due livelli di riempimento contemporaneamente - Touchpad - Controllo del livello tramite LED di stato - Segnali di allarme ottici e acustici - Compatibile con l'amplificatore di commutazioneATEX: Un sinonimo molto usato per le direttive ATEX dell'Unione Europea. Il termine ATEX deriva dall'abbreviazione francese di ATmosphere EXplosive. Attualmente, questa direttiva comprende due direttive UE sulla prevenzione delle esplosioni, vale a dire la direttiva ATEX sulle apparecchiature 2014/34/UE e la direttiva ATEX sui luoghi di lavoro 1999/92/CE.Specifica
Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier |