Learn More
Brady™ Safety Lockout
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
25.00 mm
38.00 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descripción
- Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | 065375 |
| Colore | Red |
| Materiale | Vinyl-coated High Tensile Steel |
| Descrizione | Safety Lockout |
| Altezza (sistema metrico) | 129.29 mm |
| Quantità | 12 Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 58.42 mm |
| Larghezza maniglione (sistema metrico) | 25.00 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido