Learn More
Buerkle™ Safety Pipetting Ball
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For all pipettes up to 100 ml
- Available in various colours
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Tipo | Ball |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | up to 100 mL Pipettes |