Learn More
Brady™ Safety Sign Hand Wash Instructions
An efficient solution with clear safety instructions to easily communicate COVID-19 countermeasures on work floors.
4.59€ - 18.90€
Specifica
Materiale Laminated Polyester
Tipo di montaggio Self-adhesive
Dimensioni (L x P) 262 x 371 mm (W x H)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Lingue Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lingue Prezzo Quantità e disponibilità  
16546414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306823
Dutch
18.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16556414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306824
French
18.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16566414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306825
German
18.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16576414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306826
English
18.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16586414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306827
Spanish
4.59€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16596414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306828
Italian
18.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16556434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306844
Danish Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16576434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306846
Swedish Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16546444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306853
Norwegian Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16566434
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
306845
Finnish Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Provides clear, visual communication where it matters
  • Highlights the use of appropriate personal protection
  • Easily communicates social distancing and hygiene
Specifica
Specifica
Laminated Polyester
Self-adhesive
262 x 371 mm (W x H)